Learn More
Liebherr™ Labor-Gefriertruhe bis -45°C
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung von temperaturempfindlichen Produkten, die Liebherr™ Labor-Gefriertruhe bis -45°C ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
2200.00 € - 2264.04 €
Spezifikation
Beschreibung | Tiefkühltruhe |
---|---|
Typ | Gefrierfach für statische Kühlung |
Temperaturbereich | –10 °C bis –45 °C |
Temperaturauflösung | 0.1°C |
Door Material | White-Coated Steel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12612685
|
Liebherr™
LGT 3725 |
350 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12622685
|
Liebherr™
LGT 4725 |
441 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Temperaturbereich -10 / 45°C, außen weiß, statische Kühlung.
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
- Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Aussenhaut- Kondensor: zuverlässig und wartungsfrei
- Einteiliger Deckel mit Schloss: robust und hygienisch
- StopFrost System: reduziert die Bereifung des Innenraums, Abtauen wird viel seltener notwendig
- Durchführung für externen Temperaturfühler
Spezifikation
Tiefkühltruhe | |
–10 °C bis –45 °C | |
White-Coated Steel | |
0 | |
Digitale Temperaturanzeige | |
Weiß | |
Handbuch für Gefrierfach | |
LED Innenbeleuchtung | |
SmartCoolingHub | |
220/240 V | |
R 290 |
Gefrierfach für statische Kühlung | |
0.1°C | |
Weißer pulverbeschichteter Stahl | |
Truhe | |
Nein | |
Digital | |
Stahl weiss beschichtet | |
91.5 cm | |
RS 485 | |
50 Hz |