Learn More
MEEP Gelöste Gase LCS (Methan, Ethan, Ethen und Propan) @ 5 µg/ml in Wasser, VHG™
Beschreibung
MEEP Gelöste Gase LCS (Methan, Ethan, Ethen und Propan) @ 5 µg/ml in Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethane/Ethene/Methane/N-Propane |
| CAS | 74-84-0, 74-85-1, 74-82-8, 74-98-6 |
| Verfahren | GFAA |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethane/Ethene/Methane/N-Propane |
| Versandbedingung | Blue Ice |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Menge | 40 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ethane 5 ppm/Ethene 5 ppm/Methane 5 ppm/N-Propane 5 ppm |