Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools Set v3.0
Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools Set v3.0 ist unter einer einzigen Artikelnummer erhältlich, die sowohl die Megaplex™ RT-Primer als auch die Megaplex™ PreAmp-Primer, Nagetier-Pools-Sets enthält.
Marke:  Applied Biosystems™ 4444766
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 12067789
  • 1306.00 € / 50 Reaktionen
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Spezies: Maus, Ratte
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C
qPCR
Megaplex™, TaqMan™
Ratte, Maus
miRNA-Analyse
Niedrig
RT Primer, PreAmp Primer
Primer-Pool
50 Reaktionen
50 Reaktionen