missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEGF11 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18254379 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18254379 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18254379 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP191360

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MEGF11 Polyclonal specifically detects MEGF11 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MEGF11
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_115821
Gen-Alias DKFZp434L121, KIAA1781, multiple EGF-like domains protein 11, multiple EGF-like-domains 11, multiple epidermal growth factor-like domains protein 11
Gensymbole MEGF11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the middle region of human MEGF11. Peptide sequence LMMEELNPYTKISPALGAERHSVGAVTGIMLLLFLIVVLLGLFAWHRRRQ.
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84465
Testspezifität Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Guinea pig: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Chicken: 92%; Equine: 92%; Zebrafish: 92%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.