Learn More
Fisherbrand™ Meker Sicherheitsbrenner mit NF-Anschluss, 24 mm-Öffnung
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
122.00 €
Spezifikation
Produkttyp Meker-Sicherheitsbrenner
Zur Verwendung mit (Geräte) NF-Schraubanschluss G 0,5 in
Material Messing
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Enthält NF-Anschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Gastyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Gastyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11705416
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Verbrauch von 62 l/h Erdgas, Methan
122.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11735416
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Verbrauch von 80 l/h Butan, Propan, Flüssiggas
122.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten, keine Stromversorgung erforderlich
  • Aus Messing, vernickelt
  • Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
  • Nicht mit Luftregler ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
Meker-Sicherheitsbrenner
Messing
NF-Anschluss
NF-Schraubanschluss G 0,5 in
24 mm