missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanocortin-1 R/MC1R Antibody (JE39-49), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30113455 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30113455 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30113455 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP332574

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Melanocortin-1 R/MC1R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-1 R/MC1R in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Melanocortin-1 R/MC1R
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon JE39-49
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000
Zusammensetzung 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Gen-Alias CMM5, MC1-R, melanocortin 1 receptor (alpha melanocyte stimulating hormone receptor), Melanocortin receptor 1, melanocyte-stimulating hormone receptor, melanotropin receptor, MSHR, MSH-RMGC14337, SHEP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide within Human Melanocortin-1 R/MC1R aa 1-50/ 317. (Uniprot: Q01726)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4157
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.