missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanophilin Antibody (8B2) [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30520849 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30520849 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30520849 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP342996AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Melanophilin Monoclonal antibody specifically detects Melanophilin in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Melanophilin
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 8B2
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias exophilin-3, l(1)-3Rk, l1Rk3, ln, melanophilin, MGC2771, MGC59733, Slac-2a, SLAC2A, SLAC2-A, Slp homolog lacking C2 domains a, Synaptotagmin-like protein 2a
Wirtsspezies Mouse
Immunogen melanophilin - (Uniprot# Q9BV36)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79083
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.