Learn More
Invitrogen™ MELK Recombinant Human Protein
MELK is a serine/threonione kinase which is related to the AMPK family.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055606.1 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150mM NaCl, 2mM DTT |
Molekulargewicht | 66.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15418703
|
Invitrogen™
PR8926B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468763
|
Invitrogen™
PV4824 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MELK has been linked to the cell cycle. It has been shown to be overexpressed in cancer and has been identified has a potential target for cancer therapeutics.
Spezifikation
NP_055606.1 | |
66.8kDa | |
RUO - research use only | |
MELK | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris, pH 7.5, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150mM NaCl, 2mM DTT | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
CAMKL Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |