Learn More
Gibco™ MEM (10X), ohne Glutamin
MEM (10X), ohne Glutamin
Marke: Gibco™ 21430079
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52500kg
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basierte bei der früheren Formulierung auf dem Basismedium Eagle (BME). Eine Reihe anderer Modifikationen des MEM folgten, darunter Glasgow’s MEM, MEM α, DMEM und Temin’s Modification. MEM ist erhältlich mit Earle’s Salzen für die Anwendung in einem CO-2 Inkubator oder mit Hanks' Salzen für die Anwendung ohne CO2. Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ MEM-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb erfordert MEM eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Die konzentrierten Formen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
10 x 500 ml | |
12 Monate | |
L-Glutamin, HEPES, Natriumbikarbonat | |
10 x | |
Säugetierzellkultur | |
10 Packung(en) | |
Für In-vitro-Diagnostik | |
2 °C bis 8 °C |
Flüssig | |
Flüssig | |
Phenolrot | |
1,2 bis 1,8, 4,8 bis 5,3 | |
RPMI 1.8 Medium, 500 ml, 10X-Konzentration, flüssige Form, mit Phenolrot, 1.2 bis 4.8 pH, 12 Monate Haltbarkeit, 2400 bis 3000 mOsm/kg Osmolalität, 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet | |
Mit - Phenolrot, ohne - L-Glutamin, HEPES, Natriumbikarbonat | |
MEM Medium | |
2 °C bis 8 °C |