Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, ohne Glutamin
MEM, NEAA, ohne Glutamin
Marke: Gibco™ 10370047
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58800kg
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation. MEM ist erhältlich mit Earle's Salzen für die Anwendung in einem CO2 Inkubator oder mit Hanks' Salzen für die Anwendung ohne CO2. Dieses Produkt wird mit Earle's Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ MEM-Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund ist bei MEM eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich. MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Minimum Essential Medium (MEM), NAA,500 ml, Liquid Form, Standard-Serum-Supplementierung,2 Lagertemperatur8° bis C,12 Monate Haltbarkeit, ohne L-Glutamin, HEPES, zertifiziert nach ISO13485-Standards, für In-vitro-Diagnostik | |
Minimum Essential Medium NEAA | |
Kein Glutamin, Keine HEPES | |
500 ml |
2 bis 8 °C | |
Flüssigkeit | |
Nicht-essentielle Aminosäuren, Phenolrot | |
Für Zellkultur, Säugetierzellkultur, In-vitro-Kultivierung |