Learn More
Gibco™ MEM, ohne Glutamin
MEM, ohne Glutamin
Marke: Gibco™ 21090022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen des MEM folgten, darunter Glasgow’s MEM, MEM α, DMEM und Temin’s Modification. MEM ist erhältlich mit Earle’s Salzen für die Anwendung in einem CO-2 Inkubator oder mit Hanks' Salzen für die Anwendung ohne CO2. Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ MEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11090-081). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
500 ml | |
12 Monate | |
L-Glutamin, HEPES | |
1 x | |
Säugetierzellkultur | |
Je 1 | |
Für In-vitro-Diagnostik | |
2 °C bis 8 °C |
Flüssig | |
Flüssig | |
Phenolrot | |
7 bis 7,4 | |
MEM-Medium, 500 ml, 1X-Konzentration, flüssige Form, mit Phenolrot, 7 bis 7.4 pH, 12 Monate Haltbarkeit, 280 bis 320 mOsm/kg Osmolalität, 2 bis 8 °C Lagerbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet | |
Mit L-Glutamin, Phenolrot, ohne - HEPES | |
MEM Medium | |
2 °C bis 8 °C |