Learn More
Gibco™ MEM α, Nukleoside, GlutaMAX™ Supplement
MEM α, Nukleoside, GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 32571093
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) α wird häufig für Säugetierzellkulturen wie auch für transfizierte DHFR-negative Zellen verwendet. MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen. Wir bieten zahlreiche Gibco™ MEM α-Modifikationen für eine Bandbreite an Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Gibco™ MEM α ist eine Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM), die nicht-essenzielle Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12Biotin und Ascorbinsäure enthält. MEM α ist ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich. Gibco™ MEM α mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität verbessert. Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ MEM α wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ MEM α Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM α enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb erfordert MEM α eine Supplementierung, meist mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). MEM α verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
ISO 13485-Norm | |
10 x 500 ml | |
12 Monate | |
7,0 bis 7,4 | |
Minimum Essential Mediumα ±,10 x500 ml, Flüssigkeit,1 X-Konzentration,7.0 bis7.4 pH, mit Ribonukleosiden, Desoxyribonukleosiden, Glutamax™, Phenolrot, Natriumpyruvat,12 Monate Haltbarkeit,280 bis330 mOsm/kg Osmolalität, Für Säugetierzellkultur | |
Mit - Ribonukleosiden, Desoxyribonukleosiden, GlutaMAX™, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
2 °C bis 8 °C |
Flüssig | |
Flüssig | |
Ribonukleosiden, Desoxyribonukleosiden, GlutaMAX™, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
1 x | |
Säugetierzellkultur | |
Minimum Essential Medium α± | |
2 °C bis 8 °C |