Learn More
Gibco™ MEM (Temin's Modification) (2X), ohne Phenolrot
Beschreibung
Temin's Modified Eagle Medium (MEM) ist eine modifizierte Form von Minimum Essential Medium, einem der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation. Temins Modifikation ist ein 2x MEM Medium mit der 4fachen Konzentration an Vitaminen und Aminosäuren wie das ursprüngliche MEM. Diese MEM Formulierung enthält Earle's Salze für die Verwendung in einem CO2 -Inkubators befindet.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). MEM verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (8.4 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation. Temins Modifikation ist ein 2x MEM Medium mit der 4fachen Konzentration an Vitaminen und Aminosäuren wie das ursprüngliche MEM. Diese MEM Formulierung enthält Earle's Salze für die Verwendung in einem CO2 -Inkubators befindet.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert MEM eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). MEM verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (8.4 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | MEM-Medien (Temins Modifikation) |
| Mit Additiven | Natriumhydrogencarbonat |
| Ohne Additive | Keine HEPES, Kein Phenolrot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| Menge | 250 ml |
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß Norm ISO 13485, FDA |
| Kennzeichnung | Für In-vitro-Diagnostik |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Mehr anzeigen |