Learn More
Invitrogen™ MembranePro™ Functional Protein Support Kit
MembranePro™ Functional Protein Support Kit
N.V.
Spezifikation
Liefertyp Virusartige Partikel (VLPs)
Menge 1 Kit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keines
Expressionsmechanismus Zellbasierte Expression
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Für Kunden, die GPCRs und andere Membranproteine untersuchen, ist MembranePro™ das gebrauchsfertige System, das angereicherte, funktionale Membranproteine effizient und zuverlässig liefert. Vorteile von MembranePro™:
  • Proteine werden auf humanen (oder anderen Säugetier-)Zellmembranen angezeigt
  • Zelluläre Qualitätskontrolle und post-translationale Verarbeitung von Säugetierzellen hilft bei der Produktion von funktionalem Protein
  • Proteine knospen als Lipopartikel ab und lassen sich leicht aus dem Kulturmedium entnehmen
  • Lipopartikel werden mit exprimierten Rezeptoren angereichert.
    Der MembranePro™ Arbeitsablauf ist im Vergleich zur herkömmlichen Produktion von Membranfraktionen weniger arbeitsintensiv. Kurz gesagt, das MembranePro™ Protokoll ermöglicht Ihnen:
    1. das Klonen eines Gens von Interesse mithilfe eines TOPO™ Vektors.
    2. die Transfektion mittels Lipofectamine™ 2000 und MembranePro™ Reagenz in 293FT-Zellen.
    3. das Ernten von Lipopartikeln 48 Stunden nach der Transfektion, Herstellen eines Konzentrats mit MembranePro™ Fällungsmittelmischung.
    4. die Lagerung von Lipopartikeln bei -80 °C oder Fortfahren mit nachgelagerten Assays.
    MembranePro™ Produkte werden in zwei Konfigurationen angeboten – als Expressions-Kit (TOPO™ Vektor, Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Fällungsmittelmischung, MembranePro™ Reagenz, 293FT-Zellen) und als Träger-Kit (Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Fällungsmittelmischung, MembranePro™ Reagenz). Das Expressionskit ist nur in einer Reaktionsgröße von 10 erhältlich; das Trägerkit ist in den Reaktionsgrößen 10, 60 und 600 erhältlich.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Virusartige Partikel (VLPs)
    Keines
    Geeignet für hohe Durchsätze
    Membranprotein-Expression
    1 Kit
    Zellbasierte Expression
    Säugetier
    EF-1α
    Dokumentation
    Produktzertifizierungen
    Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.