Learn More
Fisherbrand™ Laborkittel aus Poly/Baumwolle fur Herren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7113351 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Länge (angloamerikanisch):
42,5 in.
43,3 in.
44.1 Zoll
44.9 Zoll
45.7 Zoll
46,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (angloamerikanisch) unitSize
15817091 Klein 42,5 in. 1 Stück
15827091 Mittel 43,3 in. 1 Stück
15837091 Groß 44.1 Zoll 1 Stück
15847091 Extragroß 44.9 Zoll 1 Stück
15857091 Größe 2X 45.7 Zoll 1 Stück
15867091 Größe 3X 46,5 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15817091
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit vorderen Greiferverschlüssen
  • Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
  • Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
  • Standardmäßiger spitzer Kragen
  • Druckknopfleiste vorne
  • Gerade Bündchen
  • Weiß
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Klein
Geschlecht Herren
Material Polycotton
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschlüsse
Stulpenform Offen
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Kragenform Standard-Spitze
Länge (angloamerikanisch) 42,5 in.