missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mephenesin, Mikromol™
Beschreibung
Mephenesin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mephenesin |
| CAS | 59-47-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mephenesin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H14 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Mephenesin, 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- (8CI), 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, (+/-)-Mephenesin, 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 3-(2-Methylphenoxy)propane-1,2-diol, 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol, Atensin, Avosyl, Avoxyl, BDH 312, Cresoxydiol, Cresoxypropanediol, Curythan, Daserd, Daserol, Decontractyl, Dioloxol, Glyceryl o-tolyl ether, Glykresin, Glyotol, Kinavosyl, Lissephen, Memphenesin, Mephedan, Mephelor, Mephenesine, Mephensin, Mepherol, Mephesin, Mephin, Mephson, Mervaldin, Myanesin, Myanol, Myasin, Mycocuran, Myodetensin, Myodetensine, Myolysin, Myopan, Myoserol, Myoten, Myoxane, NSC 25234, NSC 36140, NSC 50788, NSC 8134, Oranixon, Prolax, RP 3602, Relaxar, Relaxil, Renarcol, Rhex, Sansdolor, Sinan, Spartoloxyn, Spasmolyn, Stilalgin, Thoxidil, Tolansin, Tolax, Tolcil, Tolhart, Tolosate, Toloxyn, Tolserol, Tolseron, Tolsin, Tolulexin, Tolulox, Tolyspaz, Walconesin, o-Cresyl glycerol ether, o-Cresyl alpha-glyceryl ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-8-4-2-3-5-10(8)13-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1OCC(O)CO |
| IUPAC-Name | 3-(2-Methylphenoxy)propan-1,2-diol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?