Learn More
Mepivacain-N-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 18012610
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18012610 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18012610 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0368.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Mepivacain-N-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mepivacaine N-Oxide
CAS 1346597-75-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mepivacaine N-Oxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H22 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Mepivacaine N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-]
IUPAC-Name N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 262.35
Menge 100 mg
Formelmasse 262.1681 g/mol