Learn More
Mepivacaine N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30135905
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135905 250 mg 250 Milligramm
30040369 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225065250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346597-75-8
Summenformel C15 H22 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.35
Synonym 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, 1-oxide, Mepivacaine N-oxide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide 1-oxide
IUPAC-Name N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mepivacaine N-Oxide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
Formelmasse 262.1681