Learn More
Mequitazin, Mikromol™
Beschreibung
Mequitazin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mequitazine |
| CAS | 29216-28-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mequitazine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H22 N2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2 |
| SMILES | C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35 |
| IUPAC-Name | 10-(1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylmethyl)phenothiazin |
| Mehr anzeigen |