Learn More
Mercaptoessigsäure-Calcium-Salz-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492357
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15492357 50 g 50 Gramm
15482357 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045557.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65208-41-5
Summenformel C2H10CaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 186.24
MDL-Nummer MFCD00150707
InChI-Schlüssel GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate
PubChem CID 131882808
IUPAC-Name Calcium;2-sulfanylessigsäure;trihydrat
SMILES O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate
Schmelzpunkt 280°C to 290°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel (HSCH2CO2)Ca·3H2O
Menge 50 g
Beilstein 3755791
Merck Index 14,1711
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 276.34 (222.29 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver