Learn More
Quecksilberiodid, Pulver, Rot, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15528034 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15528034 125 g Poly-Flasche 125 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528034 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 261004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilberiodid
CAS 7774-29-0
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 125 g
Summenformel HgI2
Synonym Quecksilberdiiodid, Quecksilberiodid, Quecksilber-II-iodid, Rotes Quecksilberiodid, Quecksilberiodid, rot, Quecksilberbiiodid, Quecksilberbiiodat, Hydrargyrum Bijobedatum, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
SMILES I[Hg]I
IUPAC-Name Diiodquecksilber
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Formelmasse 454.4
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 6.36 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.