Learn More
Amarell™ Quecksilbergefüllte Präzisionsthermometer mit geradem Schaft
Präzise Temperaturmessungen durch genau definierte Eintauchlängen. Amarell™ quecksilbergefüllte gerade Stabthermometer sind für behördliche Prüfungen oder Kalibrierungen zugelassen.
61.06 €
Spezifikation
Art der Immersion Teilweise
Material Glas
Produkttyp Präzisionsthermometer
Thermometerfüllung Quecksilber, durchsichtige Kapillarrückseite
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Immersion Length Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sonde Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Immersion Length Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Sonde Preis Menge & Verfügbarkeit  
10376842
Unterlagen ansehen
Amarell™
L36756
180 mm 275 mm oben, 200 mm unten 11 mm oben, 8 mm unten 61.06 €
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
04-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Feine Unterteilungen
  • Geschlossene Milchglaswaage
  • Quecksilberfüllung mit durchsichtiger Kapillarrückseite
  • Richter-Spitze ohne Knopf
  • In transparentem, quadratischem Kunststoffgehäuse
  • Kapillare prismatisch
Spezifikation
Spezifikation
Teilweise
Glas
Präzisionsthermometer
Quecksilber, durchsichtige Kapillarrückseite
Sicherheitsdatenblatt (SDS)