Learn More
Quecksilber(I)-chlorid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317888
Click to view available options
Menge:
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10112-91-1
Cl2Hg2
472.084
MFCD00011043
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
24956
CHEBI:33050
Quecksilberchlorid
Cl[Hg].Cl[Hg]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10112-91-1
Cl2Hg2
472.084
MFCD00011043
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
24956
CHEBI:33050
Quecksilberchlorid
Cl[Hg].Cl[Hg]
Mercury(I) chloride is used in medicine as a diuretic and purgative, uses in cosmetics as soaps and skin lightening creams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mercury(I) chloride
Schmelzpunkt 400°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel Hg2Cl2
UN-Nummer UN2025
Merck Index 14,5894
Löslichkeitsinformationen Soluble in (0.002g/L )water.
Formelmasse 472.09
Reinheit (%) ≤99.5%
Güte ACS
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 7.15 g/mL