Learn More
Quecksilber(II)-iodid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493167
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493167 500 g 500 Gramm
11483167 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11493167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16130.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.401 g/mol
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(II)-iodid wird für die Herstellung von Nesslers Reagenz verwendet, das zum Nachweis von Ammoniak verwendet wird. Es handelt sich um ein Halbleitermaterial, das in einigen Röntgen- und Gammastrahlendetektions- und Bildgebungsgeräten verwendet wird, die bei Raumtemperatur betrieben werden. In der Veterinärmedizin wird es in Blistersalben, bei Exostosen, Bursal-Vergrößerung usw. verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Schwer löslich in Alkohol, Äther, Aceton, Chloroform, Ethylacetat, Olivenöl und Rizinusöl.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Siedepunkt 350°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Mercury(II) iodide
Schmelzpunkt 259°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN1638
Merck Index 14,5879
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil.
Formelmasse 454.4
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 6.28