Learn More
Quecksilber(II)-nitrathydrat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11376479
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7783-34-8
H2HgN2O7
342.62
MFCD00149736
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
3084029
Quecksilber(2+);Dinitrat;Hydrat
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7783-34-8
H2HgN2O7
342.62
MFCD00149736
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
3084029
Quecksilber(2+);Dinitrat;Hydrat
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mercury(II) nitrate is used as an oxidizing agent involved in organic synthesis. Its reaction with acetone yielded an organometallic compound containing mercury. In addition, it serves as a nitrification agent and analytical reagents used in the laboratory. It is involved in the preparation of mercury fulminate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mercury(II) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 79°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel Hg(NO3)2·xH2O (x=1 to 2)
UN-Nummer UN1625
Merck Index 14,5880
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 324.60 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≤98.0%
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 4.39 g/mL