Learn More
Quecksilber(II)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364177
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364177 2 g 2 Gramm
11374177 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11364177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036666.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12068-90-5 | HgTe | 328.19 g/mol
Mercury cadmium telluride (MCT)is the mostim- portantmaterial currently in use for the manufacture of high performance infrared (IR) detectors. Mercury telluride and mercury telluride-cadmium telluride are semiconductors which have been investigated as intrinsic infrared detecting materials. Complete coverage of the low-loss fiber windows by mercury telluride quantum dot are used in colloidal nanocrystals for telecommunications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12068-90-5
Summenformel HgTe
Molekulargewicht (g/mol) 328.19
MDL-Nummer MFCD00016133
InChI-Schlüssel VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g
PubChem CID 82914
IUPAC-Name Quecksilbertellanyliden
SMILES [Te]=[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) telluride
Schmelzpunkt 673°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Verschmolzene Klumpen
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2025
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 328.19
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.63 g/mL