Learn More
Quecksilber(II)-thiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15730829 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15730829 250 g Glasflasche 250 Gramm
10296440 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15730829 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196892500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-85-8
Summenformel C4HgK2N4S4
Molekulargewicht (g/mol) 511.10
MDL-Nummer MFCD00011039
InChI-Schlüssel HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) thiocyanate
Schmelzpunkt 165.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel Hg(SCN)2
Fieser 09,293
Flammpunkt 120°C
Merck Index 15, 5958
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl
Formelmasse 316.75
Reinheit (%) ≥99%