Learn More
Quecksilber(II)-thiocyanat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercury(II) Thiocyanate |
| CAS | 592-85-8 |
| Summenformel | C2N2S2Hg |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Mercuric Isothiocyanate, Mercuric Sulfocyanate, Mercuric Sulfocyanide, Mercuric Thiocyanate, Mercury Di(thiocyanate), Mercury Thiocyanate (Hg(SCN)2) |
| InChI-Formel | InChI=1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | N#CS.N#CS.[Hg] |
| IUPAC-Name | Quecksilber(2+); Dithiocyanat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.75 |
| Formelmasse | 317.9209 |