Learn More
Quecksilber(II)-Trifluoracetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080438
29.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13257-51-7
C4F6HgO4
426.622
MFCD00013201
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
mercury ii trifluoroacetate, mercury bis trifluoroacetate, mercury 2+ ditrifluoroacetate, mercury 2+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, bis trifluoroacetato mercury, hg ococf3 2, hg o2ccf3 2, mercury bis-trifluoroacetate, mercury ii bis trifluoroacetate
2723924
Quecksilber(2+);-2,2,2-trifluoracetat
C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Hg+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13257-51-7
C4F6HgO4
426.622
MFCD00013201
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
mercury ii trifluoroacetate, mercury bis trifluoroacetate, mercury 2+ ditrifluoroacetate, mercury 2+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, bis trifluoroacetato mercury, hg ococf3 2, hg o2ccf3 2, mercury bis-trifluoroacetate, mercury ii bis trifluoroacetate
2723924
Quecksilber(2+);-2,2,2-trifluoracetat
C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Hg+2]
Mercury(II) trifluoroacetate promotes selective cyclization of methylthio-substituted divinyl ketones to 5-fluorocyclopentenone derivatives. It is a raw material of fine chemicals and pharmaceutical intermediates. So it can be used in the pharmaceutical synthesis. Both linear and cross-linked copolymers of N-vinylcarbazole and methylacrylate can be prepared and mercuriated by using mercury trifluoroacetate in THF or dichloromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mercury (II) trifluoroacetate
Schmelzpunkt 167°C to 169°C
Farbe Weiß
Strukturformel Hg(OOCCF3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN2025
Beilstein 3633860
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 426.62
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin