Learn More
Quecksilber(II)-Trifluoracetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369199
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369199 5 g 5 Gramm
11379199 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11369199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088132.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13257-51-7 | C4F6HgO4 | 426.622 g/mol
Mercury(II) trifluoroacetate promotes selective cyclization of methylthio-substituted divinyl ketones to 5-fluorocyclopentenone derivatives. It is a raw material of fine chemicals and pharmaceutical intermediates. So it can be used in the pharmaceutical synthesis. Both linear and cross-linked copolymers of N-vinylcarbazole and methylacrylate can be prepared and mercuriated by using mercury trifluoroacetate in THF or dichloromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13257-51-7
Summenformel C4F6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 426.622
MDL-Nummer MFCD00013201
InChI-Schlüssel WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii trifluoroacetate, mercury bis trifluoroacetate, mercury 2+ ditrifluoroacetate, mercury 2+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, bis trifluoroacetato mercury, hg ococf3 2, hg o2ccf3 2, mercury bis-trifluoroacetate, mercury ii bis trifluoroacetate
PubChem CID 2723924
IUPAC-Name Quecksilber(2+);-2,2,2-trifluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Hg+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Mercury (II) trifluoroacetate
Schmelzpunkt 167°C to 169°C
Farbe Weiß
Strukturformel Hg(OOCCF3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN2025
Beilstein 3633860
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 426.62
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin