Learn More
Quecksilber(II) Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050704
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
49540-00-3
C2F6HgO6S2
498.718
MFCD00144746
BPVYMDMPLCOQPJ-UHFFFAOYSA-L
mercury ii trifluoromethanesulfonate, mercury triflate, mercury 2+ ditriflate, hg otf 2, ksc491a8p, mercury ii trifluoromethanesulphonate, mercury 2+ ; trifluoromethanesulfonate, mercury 2+ ion ditrifluoromethanesulfonate, mercury ii trifluoromethanesulfonate trace metals basis
2775250
Quecksilber(2+);-trifluormethansulfonat
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Hg+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
49540-00-3
C2F6HgO6S2
498.718
MFCD00144746
BPVYMDMPLCOQPJ-UHFFFAOYSA-L
mercury ii trifluoromethanesulfonate, mercury triflate, mercury 2+ ditriflate, hg otf 2, ksc491a8p, mercury ii trifluoromethanesulphonate, mercury 2+ ; trifluoromethanesulfonate, mercury 2+ ion ditrifluoromethanesulfonate, mercury ii trifluoromethanesulfonate trace metals basis
2775250
Quecksilber(2+);-trifluormethansulfonat
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Hg+2]
Hg(OTf)2 exhibits remarkable catalytic activity for the hydroxylative cyclization of 1,6-enynes. Mercuric triflate is a very versatile reagent and has been used for several organic catalytic transformations including C-C bond forming cyclizations, alkyne hydrations, heterocycle synthesis and very recently in C-N bond forming reactions. Commonly used as the metal source for Lewis acid catalyzed asymmetric reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mercury(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >350°C
Farbe Weiß
Strukturformel Hg(CF3SO3)2
Menge 1 g
UN-Nummer UN2025
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in H2O and CH3CN,fairly soluble in CH3NO2 and CH2Cl2,insoluble in hexane,ether,and toluene.
Formelmasse 498.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver