Learn More
Quecksilber-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
pH | 1 |
Physikalische Form | Flüssig |