Learn More
Invitrogen™ MERTK (cMER), rekombinantes, humanes Protein
MERTK (cMER) ist ein Tyrosin-Kinase-Proto-Onkogen.
Marke:  Invitrogen™ PV3627
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11583477
  • 510.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
15-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MERTK (cMER) ist ein Tyrosinkinasen-Proto-Onkogen und am Phagozytose-Signalweg des retinalen Pigmentepithels (RPE) beteiligt, der an menschlichen Netzhauterkrankungen beteiligt ist.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006334
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
MERTK
Baculovirus
Recombinant, Cytoplasmic
Signal Transduction
Kinase Assay
63.4 kDa
AXL Kinase Family
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Tyrosine Kinases
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate
c-mer proto-oncogene tyrosine kinase
Kinases & Inhibitors
Receptor Tyrosine Kinases
Human
10461
MERTK (cMER), MER
aa 578-872