Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.5
Catalog Number p-7042793
45.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES wird als Laufpuffer für die Auflösung sehr kleiner Proteine (z. B. 13  kDa) auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird auch in der Kationenaustauschchromatographie und als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Es wird in verschiedenen Assays zur Proteincharakterisierung verwendet. MES ist auch als nicht koordinierender Puffer in der Chemie mit Metallionen nützlich, da viele gängige Puffer (z. B. Phosphat und Acetat) leicht Koordinationskomplexe bilden. MES bindet nur schwach Ca, Mg, Mn, und es hat eine vernachlässigbare Bindung mit Cu(II).
Löslichkeit
Löslich in Wasser (∼1,3 M).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (∽1.3 M).