Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 6.5
Catalog Number p-7042179
115.20 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
145224-94-8
C6H15NO5S
213.248
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Es wird als Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.