Learn More
MES-Monohydrat-freie Säure ≥98 %, kristallin, molekularbiologische Qualität, J.T. Baker™
1738.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
1 kg
Beschreibung
- Puffer für Flüssigkeitschromatographie und andere molekularbiologische Anwendungen.
- Chargenanalyse auf dem Etikett ersichtlich.
- Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
- PKA bei 20 °C = 6,15
Spezifikation
CAS | 145224-94-8 |
Schmelzpunkt | 300 deg;C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 98% (C6H13NO4S·H2O) |
Verlust bei Trocknung | 7 - 10% (at 130°C) |
Summenformel | C6H13NO4S |
MDL-Nummer | MFCD00149409 |
Verpackung | Weiße Poly-Flasche, blaue manipulationssichere Kappe |
Synonym | 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate |
InChI-Schlüssel | SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N |