Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Natriumsalz, 99 %
Catalog Number 10776465
135.00 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
100.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71119-23-8
C6H12NNaO4S
217.215
MFCD00065473
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
23673676
CHEBI:62955
Natrium;2-Morpholin-4-Ylethansulfonat
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71119-23-8
C6H12NNaO4S
217.215
MFCD00065473
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
23673676
CHEBI:62955
Natrium;2-Morpholin-4-Ylethansulfonat
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Chemischer Name oder Material MES sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,5 g/l
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) ≥98.5% (after ion exchange)