Learn More
Miele™ Gitterkorbabdeckung, A5, zur Verwendung mit O und U184 Miele Spülmaschinengestell
Marke: Miele™ 5637190
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit O- und U184-Waschmaschinengestellen
- Breite 280 mm, Tiefe 280 mm, Höhe 8 mm
- Edelstahlrahmen mit Kunststoffnetz