Learn More
Mesityloxid, Mischung aus α- und β-Isomeren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509797
49.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffkanister
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-79-7
C6H10O
98.14
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
8858
4-Methylpent-3-en-2-on
CC(=CC(=O)C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-79-7
C6H10O
98.14
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
8858
4-Methylpent-3-en-2-on
CC(=CC(=O)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mesityl oxide
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 0.8540g/mL
Siedepunkt 129°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% alpha-Isomer (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCOCH3
Brechungsindex 1.4420 to 1.446
Menge 1 L
Beilstein 01,736
Merck Index 15,5978
Relative Dichte 0.854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 0.64 mPa.s (20°C)
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig, frei von Schwebstoffen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesityl oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.