missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesitylessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11350004
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11350004 25 g 25 Gramm
11330004 1 g 1 Gramm
11340004 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11350004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00334.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 4408-60-0 | C11H14O2 | 178.231 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4408-60-0
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00014368
InChI-Schlüssel CQWMQAKKAHTCSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylacetic acid, mesitylacetic acid, 2,4,6-trimethylphenylacetic acid, 2,4,6-trimethylphenyl acetic acid, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetic acid, mesityleneacetic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneacetic acid, 2-mesityleneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethyl-phenyl-acetic acid
PubChem CID 78123
IUPAC-Name 2-(2,4,6-Trimethylphenyl)essigsäure
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC(=O)O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mesitylacetic acid
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Menge 25 g
Beilstein 2209880
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.