Learn More
Mesitylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025173
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
34688-71-6
C11H13N
159.232
MFCD00013815
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
520698
2-(2,4,6-trimethylphenyl)Acetonitril
CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
34688-71-6
C11H13N
159.232
MFCD00013815
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
mesitylacetonitrile, 2,4,6-trimethylphenylacetonitrile, 2-mesitylacetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2,4,6-trimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylphenyl acetonitrile, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanenitrile, mesitylacetonitrile #
520698
2-(2,4,6-trimethylphenyl)Acetonitril
CC1=CC(=C(C(=C1)C)CC#N)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mesitylacetonitrile
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Siedepunkt 120°C (1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1942677
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 98%