Learn More
Alfa Aesar™ (Mesitylen)Tungsten-Tricarbonyl, 98 %
Marke: Alfa Aesar™ 039589.MD
Weitere Details : CAS : 12129-69-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3466 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 250mg |
---|
Chemische Identifikatoren
12129-69-0 | |
388.065 | |
OENLQXWEAUYNBC-UHFFFAOYSA-N | |
10981963 | |
CC1=CC(=CC(=C1)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[W] |
C12H12O3W | |
MFCD00015319 | |
tricarbonyl mesitylene tungsten 0, mesitylenetungsten tricarbonyl, tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-eta-1,3,5-trimethylbenzene tungsten, tungsten,tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-h-1,3,5-trimethylbenzene | |
Kohlenmonoxid; 1,3,5-Trimethylbenzol; Wolfram |
Spezifikation
(Mesitylene)tungsten tricarbonyl | |
250mg | |
C12H12O3W | |
UN3466 | |
Insoluble in water. | |
CC1=CC(=CC(=C1)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[W] | |
388.065 | |
388.08 | |
98% |
165°C (decomposition) | |
12129-69-0 | |
MFCD00015319 | |
tricarbonyl mesitylene tungsten 0, mesitylenetungsten tricarbonyl, tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-eta-1,3,5-trimethylbenzene tungsten, tungsten,tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-h-1,3,5-trimethylbenzene | |
OENLQXWEAUYNBC-UHFFFAOYSA-N | |
Kohlenmonoxid; 1,3,5-Trimethylbenzol; Wolfram | |
10981963 | |
Kristallin |