Learn More
(Mesitylen)Tungsten-Tricarbonyl, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7050855
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
12129-69-0
C12H12O3W
388.065
MFCD00015319
OENLQXWEAUYNBC-UHFFFAOYSA-N
tricarbonyl mesitylene tungsten 0, mesitylenetungsten tricarbonyl, tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-eta-1,3,5-trimethylbenzene tungsten, tungsten,tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-h-1,3,5-trimethylbenzene
10981963
Kohlenmonoxid; 1,3,5-Trimethylbenzol; Wolfram
CC1=CC(=CC(=C1)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[W]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
12129-69-0
C12H12O3W
388.065
MFCD00015319
OENLQXWEAUYNBC-UHFFFAOYSA-N
tricarbonyl mesitylene tungsten 0, mesitylenetungsten tricarbonyl, tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-eta-1,3,5-trimethylbenzene tungsten, tungsten,tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-h-1,3,5-trimethylbenzene
10981963
Kohlenmonoxid; 1,3,5-Trimethylbenzol; Wolfram
CC1=CC(=CC(=C1)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[W]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Mesitylene)tungsten tricarbonyl
Schmelzpunkt 165°C (decomposition)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3466
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 388.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin