Learn More
Mesna-d4 (enthält Disulfid), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mesna-d4 |
| CAS | 1189479-73-9 |
| Summenformel | C2 D4 H Na O3 S2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Mesna-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1/i1D2,2D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC-Name | (1,1,2,2-Tetradeuterio-2-sulfanylethyl)sulfonyloxynatrium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.204 |
| Formelmasse | 167.983 |