missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Meso-2,3-Dibromosuccinylsäure, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7027545
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
608-36-6
C4H2Br2O4
273.87
MFCD00066439
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
641611
(2S,3R)-2,3-Dibrombutandisäure
[O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
608-36-6
C4H2Br2O4
273.87
MFCD00066439
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
641611
(2S,3R)-2,3-Dibrombutandisäure
[O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Meso-2,3-Dibromosuccinsäure wird bei der organischen Synthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Schwer löslich in Wasser und Methylchlorid.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Schmelzpunkt ∼280°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1725173
Merck Index 14,3029
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water and methenyl chloride.
Formelmasse 275.89
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'