Learn More
Meta-Methoxytopolin-Ribosid, TRC
Artikelnummer. 30473338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473338 100 mg 100 Milligramm
30478599 25 mg 25 Milligramm
30480133 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM271665100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101565-95-1
Summenformel C18H21N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 387.39
Synonym N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, MemTR, 6-(3-Methoxybenzylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine, N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-[6-[(3-Methoxyphenyl)Methylamino]Purin-9-yl]Oxolane-3,4-Diol
SMILES COc1cccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meta-Methoxytopolin Riboside
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-3-10(5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Formelmasse 387.1543