Learn More
2,4'-DDD in Methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12972624
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material 2,4'-DDD
Konzentration 100 μg/ml
CAS 53-19-0
Verpackung Ampulle(n)
Menge 1 ml
Summenformel C14H10Cl4
InChI-Schlüssel JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1-Chlor-2-[2,2-Dichlor-1-(4-Chlorphenyl)ethyl]Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 320.034
PubChem CID 4211
Lösungsmittel oder Matrix Cyclohexan