missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metabolite 2,4'-DDE in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12952634 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12952634 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12952634 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P815720

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4'-DDE
Verpackung Ampulle(n)
CAS 3424-82-6
Summenformel C14H8Cl4
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C(Cl)Cl)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-Name 1-Chlor-2-[2,2-Dichlor-1-(4-Chlorphenyl)Ethenyl]Benzol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 318.018
PubChem CID 246598
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:34211
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.