Learn More
Metabolite 4,4'-Dibromobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12955304 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
12955304 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12955304 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P817190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Packaging Ampoule(s)
CAS 92-86-4
Molecular Formula C12H8Br2
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00000101
InChI Key HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC Name 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material 4,4'-Dibromobiphenyl
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.