Learn More
4-Chlorophenylphenylether in Methanol 10μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12953114 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12953114 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12953114 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P873650
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorphenyl-Phenylether
Verpackung Ampulle
CAS 7005-72-3
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C12H9ClO
Konzentration 10  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00055431
InChI-Schlüssel PGPNJCAMHOJTEF-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES C1 = CC = C (C = C1) OC2 = CC = C (C = C2) Cl
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Phenoxybenzol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 204.65
PubChem CID 23436
Menge 10 ml